5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11226918 CAS Number: 878197-68-3 |