Stampa…
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9518-10G OR9518-1G
APOSOR9518-10GEA 72.5 EUR
APOSOR9518-10G APOSOR9518-1G
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
4-Chloro-3,5-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅ClN₂O₄
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060535
CAS Number: 5264-65-3