Stampa…
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951758-100MG OR951758-1G OR951758-250MG
APOSOR951758-100MGEA 161 EUR
APOSOR951758-100MG APOSOR951758-1G APOSOR951758-250MG
1-Chloro-6-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,6302 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110400
CAS Number: 209286-73-7