Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)ethan-1-amine
OR951752-10G OR951752-1G OR951752-5G
APOSOR951752-10GEA 865 EUR
APOSOR951752-10G APOSOR951752-1G APOSOR951752-5G
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine 98%
1-(3-Chlorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05215231
CAS Number: 24358-43-8