Stampa…
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951747-1G OR951747-250MG
APOSOR951747-1GEA 364 EUR
APOSOR951747-1G APOSOR951747-250MG
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
2-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495889
CAS Number: 57276-65-0