Stampa…
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951739-1G OR951739-250MG
APOSOR951739-1GEA 136 EUR
APOSOR951739-1G APOSOR951739-250MG
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one
Formula: C8H7NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778341
CAS Number: 31170-78-2