Stampa…
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951731-1G OR951731-5G
APOSOR951731-1GEA 46.4 EUR
APOSOR951731-1G APOSOR951731-5G
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664470
CAS Number: 24621-73-6