Stampa…
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951694-1G OR951694-5G
APOSOR951694-1GEA 91.5 EUR
APOSOR951694-1G APOSOR951694-5G
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
6-Isopropylpyridin-2-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743891
CAS Number: 78177-12-5