Stampa…
Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951693-10G OR951693-1G OR951693-5G
APOSOR951693-10GEA 735 EUR
APOSOR951693-10G APOSOR951693-1G APOSOR951693-5G
Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-4-chloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,6 g/mol
Punto di ebollizione: 278 °C/60mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371659
CAS Number: 41103-17-7