Stampa…
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone
OR951681-10G OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-10GEA 807 EUR
APOSOR951681-10G APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100993
CAS Number: 13691-22-0