Stampa…
2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1,8-diazanaphthalene, 2-Methylpyrido[2,3-b]pyridine, 2-Methyl[1,8]-Naphthyridine
OR951676-10G OR951676-1G OR951676-5G
APOSOR951676-10GEA 143 EUR
APOSOR951676-10G APOSOR951676-1G APOSOR951676-5G
2-Methyl-1,8-naphthyridine 98%
2-Methyl-1,8-naphthyridine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04066717
CAS Number: 1569-16-0