Stampa…
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951649-100MG OR951649-1G OR951649-250MG
APOSOR951649-100MGEA 93.1 EUR
APOSOR951649-100MG APOSOR951649-1G APOSOR951649-250MG
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 188,0141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198893
CAS Number: 56035-64-4