Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951647-1G OR951647-250MG
APOSOR951647-1GEA 364 EUR
APOSOR951647-1G APOSOR951647-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₄ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044762
CAS Number: 154578-26-4