Stampa…
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951644-1G OR951644-25G
APOSOR951644-1GEA 24.4 EUR
APOSOR951644-1G APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinate 98%
Methyl-3-aminopicolinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08695602
CAS Number: 36052-27-4