Stampa…
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951625-25G OR951625-5G
APOSOR951625-25GEA 396 EUR
APOSOR951625-25G APOSOR951625-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₄N₂O₂
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772900
CAS Number: 32863-32-4