Stampa…
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9516-100G OR9516-25G
APOSOR9516-100GEA 140 EUR
APOSOR9516-100G APOSOR9516-25G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₄
Punto di fusione: 292…295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005235
CAS Number: 3112-31-0