1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951583-10G
OR951583-1G
OR951583-5G
APOSOR951583-10GEA
216
EUR
APOSOR951583-10G
APOSOR951583-1G
APOSOR951583-5G
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 95%
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₂O₃ Peso molecolare: 144,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045477 CAS Number: 1123-28-0 |