Stampa…
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951579-100G OR951579-25G
APOSOR951579-100GEA 321 EUR
APOSOR951579-100G APOSOR951579-25G
Pyridine-3-sulphonyl chloride 98%
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C5H4ClNO2S
Peso molecolare: 177,6088 g/mol
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03452747
CAS Number: 16133-25-8
UN: 3265
ADR: 8,II