Stampa…
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
OR951575-5G
APOSOR951575-5GEA 63.8 EUR
APOSOR951575-5G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Formula: C₇H₅NOS
Peso molecolare: 151,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863636
CAS Number: 107818-20-2