Stampa…
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951546-1G OR951546-250MG
APOSOR951546-1GEA 34.4 EUR
APOSOR951546-1G APOSOR951546-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid 95%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977785
CAS Number: 233276-38-5