5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951540-1G
OR951540-5G
APOSOR951540-1GEA
59.6
EUR
APOSOR951540-1G
APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formula:
C₈H₄Cl₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11518965 CAS Number: 337958-60-8 |