Stampa…
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951533-10G OR951533-1G OR951533-5G
APOSOR951533-10GEA 88.6 EUR
APOSOR951533-10G APOSOR951533-1G APOSOR951533-5G
Ethyl-3-aminopicolinate 98%
Ethyl-3-aminopicolinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661294
CAS Number: 27507-15-9