Stampa…
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951507-10G OR951507-1G OR951507-5G
APOSOR951507-10GEA 90.2 EUR
APOSOR951507-10G APOSOR951507-1G APOSOR951507-5G
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate 98%
Ethyl pyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12197317
CAS Number: 42839-08-7