Stampa…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951504-1G OR951504-250MG OR951504-5G
APOSOR951504-1GEA 183 EUR
APOSOR951504-1G APOSOR951504-250MG APOSOR951504-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,6400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09034966
CAS Number: 49716-18-9