4-Iodo-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9515-1G
OR9515-5G
OR9515-25G
APOSOR9515-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9515-1G
APOSOR9515-5G
APOSOR9515-25G
4-Iodo-L-phenylalanine
4-Iodo-L-phenylalanine
Formula:
C₉H₁₀INO₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00002602 CAS Number: 24250-85-9 |