Stampa…
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR951497-1G OR951497-5G
APOSOR951497-1GEA 190 EUR
APOSOR951497-1G APOSOR951497-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02598966
CAS Number: 6487-86-1