Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanamine
OR951494-1G OR951494-500MG OR951494-5G
APOSOR951494-1GEA 192 EUR
APOSOR951494-1G APOSOR951494-500MG APOSOR951494-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01123279
CAS Number: 74877-07-9