Stampa…
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951491-1G OR951491-250MG
APOSOR951491-1GEA 120 EUR
APOSOR951491-1G APOSOR951491-250MG
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846936
CAS Number: 796729-03-8