Stampa…
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951471-1G OR951471-5G
APOSOR951471-1GEA 219 EUR
APOSOR951471-1G APOSOR951471-5G
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine 98%
3-(4-Methylpiperidin-1-yl)propylamine
Formula: C₉H₂₀N₂
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129008
CAS Number: 6241-30-1