Stampa…
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)benzyl Alcohol
OR951461-100G OR951461-25G
APOSOR951461-100GEA 205 EUR
APOSOR951461-100G APOSOR951461-25G
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol 98%
4-(Methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₃S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425695
CAS Number: 22821-77-8