Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951453-1G OR951453-5G OR951453-250MG OR951453-500MG
APOSOR951453-1GEA 91.5 EUR
APOSOR951453-1G APOSOR951453-5G APOSOR951453-250MG APOSOR951453-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00229868
CAS Number: 5351-07-5