Stampa…
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 437 EUR
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Formula: C₇H₁₀N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02693570
CAS Number: 61255-82-1