Stampa…
3-Benzylamino-1-propanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
OR951436-100G OR951436-25G
APOSOR951436-100GEA 244 EUR
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020622
CAS Number: 4720-29-0