Stampa…
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydroquinoxalin-2(1H)-one
OR951424-1G OR951424-5G
APOSOR951424-1GEA 93.1 EUR
APOSOR951424-1G APOSOR951424-5G
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one 95%
3,4-Dihydro-1H-quinoxalin-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204133
CAS Number: 59564-59-9