Stampa…
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G OR9514-25G OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA 164 EUR
APOSOR9514-100G APOSOR9514-25G APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridine 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646409
CAS Number: 3430-33-9
EINECS: 222-332-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III