Stampa…
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951396-1G OR951396-250MG
APOSOR951396-1GEA 63.8 EUR
APOSOR951396-1G APOSOR951396-250MG
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 95%
3-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16495888
CAS Number: 120351-94-2