Stampa…
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
OR951387-1G OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA 137 EUR
APOSOR951387-1G APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692534
CAS Number: 177478-49-8