Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG
OR951385-1G
OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA
168
EUR
APOSOR951385-100MG
APOSOR951385-1G
APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Peso molecolare: 184,240 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06589768 CAS Number: 58088-57-6 |