Stampa…
4-Ethylthiobenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951373-1G OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA 437 EUR
APOSOR951373-1G APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamide 95%
4-Ethylthiobenzamide
Formula: C₉H₁₁NS
Peso molecolare: 165,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 57774-76-2