2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951370-1G
OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA
406
EUR
APOSOR951370-1G
APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formula:
C₇H₇ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12922757 CAS Number: 112777-30-7 |