Stampa…
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951348-25G OR951348-5G
APOSOR951348-25GEA 127 EUR
APOSOR951348-25G APOSOR951348-5G
3-Hydroxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 98%
3-Hydroxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238621
CAS Number: 2415-09-0