Stampa…
2-Cyanobenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951322-25G OR951322-5G OR951322-10G
APOSOR951322-25GEA 384 EUR
APOSOR951322-25G APOSOR951322-5G APOSOR951322-10G
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147,13 g/mol
Punto di fusione: 212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045796
CAS Number: 3839-22-3