Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951312-100G OR951312-25G
APOSOR951312-100GEA 306 EUR
APOSOR951312-100G APOSOR951312-25G
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002888
CAS Number: 19819-95-5