2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951271-25G
OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA
81.2
EUR
APOSOR951271-25G
APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formula:
C₈H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071746 CAS Number: 15031-78-4 |