(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR951268-25G
OR951268-5G
OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA
224
EUR
APOSOR951268-25G
APOSOR951268-5G
APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112743 CAS Number: 10328-87-7 |