Stampa…
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951254-1G OR951254-5G
APOSOR951254-1GEA 270 EUR
APOSOR951254-1G APOSOR951254-5G
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911800
CAS Number: 518314-64-2