Stampa…
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 648 EUR
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655766
CAS Number: 91562-48-0