Stampa…
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951214-1G OR951214-5G
APOSOR951214-1GEA 161 EUR
APOSOR951214-1G APOSOR951214-5G
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,1834 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271842
CAS Number: 70639-77-9