Stampa…
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951209-1G OR951209-250MG
APOSOR951209-1GEA 408 EUR
APOSOR951209-1G APOSOR951209-250MG
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
N-(2-Hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922754
CAS Number: 76349-07-0