Stampa…
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9512-1G OR9512-500MG OR9512-250MG
APOSOR9512-1GEA 65.5 EUR
APOSOR9512-1G APOSOR9512-500MG APOSOR9512-250MG
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Formula: C₈H₈N₄S
Peso molecolare: 192,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00112607
CAS Number: 3652-32-2